Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
234-318-8
NACRES:
NA.75
MDL number:
eCl@ss:
34058011
Form:
powder
Assay:
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Biological source:
human
Mol wt:
76-81 kDa
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
human
Quality Segment
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
powder
mol wt
76-81 kDa
Iron content
≤0.005%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
HIV and HBsAg, source material tested negative
solubility
H2O: 50 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TF(7018)
General description
Menschliches Apo-Tranferrin ist ein Glykoprotein, das eine homologe Carboxy- und Aminodomäne aufweist. Beide Domänen binden an ein Eisenmolekül. Nur 30 % des Transferrins wird an der Aminodomäne mit Eisen gesättigt. Apo-Transferrin wird beim Menschen von dem Gen TF kodiert, das sich auf dem menschlichen Chromosom 3q22.1 befindet.
Application
Menschliches Apo-Transferrin wird wie folgt verwendet:
- zur Bestimmung der kompetitiven Bindung von Bismut an Albumin und Transferrin mittels schneller Flüssigkeitschromatographie (FPLC)
- zur Untersuchung des Titan-Transferrin-Komplexes durch ein elektrochemisches Verfahren
- bei der Herstellung einer Transferrinlösung und bei der Bildung von Konjugaten mit Rutheniumkomplexen für Zelllebensfähigkeitsstudien.
Biochem/physiol Actions
Apo-Tranferrin ist ein Eisentransportprotein. Die Konzentration von Transferrin im Blutplasma beträgt etwa 35 μM. Transferrin ist auch am Transport von therapeutischen, diagnostischen und toxischen Ionen wie Ga3+, Ru3+ und Al3+ beteiligt. Polymorphismus im TF-Gen hat pathologische Auswirkungen bei Morbus Parkinson′.
Apo-Transferrin wird für das Überleben und die Differenzierung von Oligodentrogliazellen verwendet.
Other Notes
Nicht-Häm-Eisen-Transportprotein.
Ähnlich wie T 2252
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under apo-Transferrin human
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?