SRP0207
PEST Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Lver regeneration-related protein LRRG084, PEST proteolytic signal containing nuclear protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
61.4 kDa
Verpackung
pkg of 20 μg
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... PCNP(57092)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)