SRP0117
Sirtuin 3 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Mitochondrial nicotinamide adenine dinucleotide-dependent deacetylase, SIR2L3, SIRT3, Silent mating type information regulation 2, sir2-like 3
Größe auswählen
€ 631,00
Größe auswählen
About This Item
€ 631,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
59 kDa
Verpackung
pkg of 100 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... SIRT3(23410)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)