Fortfahren mit
420135
JNK-Inhibitor VIII
The JNK Inhibitor VIII, also referenced under CAS 894804-07-0, controls the biological activity of JNK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
JNK-Inhibitor VIII
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 262,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H20N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.38
MDL number:
UNSPSC Code:
41116133
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 262,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(c2nc(c(c(c2)N)C#N)OCC)C(=O)Cc1c(ccc(c1)OC)OC
InChI
1S/C18H20N4O4/c1-4-26-18-13(10-19)14(20)9-16(22-18)21-17(23)8-11-7-12(24-2)5-6-15(11)25-3/h5-7,9H,4,8H2,1-3H3,(H3,20,21,22,23)
InChI key
KQMPRSZTUSSXND-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Pyridinylamid-Verbindung, die als ATP-kompetitiver, reversibler JNK-Inhibitor (Ki = 2 nM, 4 nM und 52 nM für JNK1, 2 bzw. 3) fungiert und eine hervorragende Selektivität gegenüber 72 weiteren Kinasen aufweist. Hemmt die c-Jun-Phosphorylierung mit einem EC50 von 920 nM in HepG2-Zellen. Blockiert vor allem das Wachstum von embryonalen PTEN-null-Fibroblasten der Maus.
Biochem/physiol Actions
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel Ki: 2 nM, 4 nM und 52 nM für JNK1, 2 bzw. 3
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Other Notes
Vivanco, I., et al. 2007. Cancer Cell11, 555.
Szczepankiewicz, B. G., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 3563.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
420136420144420129
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c