Fortfahren mit
T1952
Trichostatin A, Ready Made Solution
5 mM in DMSO, from Streptomyces sp.
Synonym(e):
TSA, Trichostatin A, Fertiglösung, [R-(E,E)]-7-[4-(Dimethylamino)phenyl]-N-hydroxy-4,6-dimethyl-7-oxo-2,4-heptadienamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 104,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H22N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.37
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Form:
DMSO solution
Assay:
≥98% (HPLC)
Biological source:
Streptomyces sp.
€ 104,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Streptomyces sp.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
DMSO solution
concentration
5 mM in DMSO
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
antibiotic activity spectrum
fungi, neoplastics
mode of action
enzyme | inhibits
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(O)C(=O)\C=C\C(=C\C(C)C(=O)c1ccc(cc1)N(C)C)\C
InChI
1S/C17H22N2O3/c1-12(5-10-16(20)18-22)11-13(2)17(21)14-6-8-15(9-7-14)19(3)4/h5-11,13,22H,1-4H3,(H,18,20)/b10-5+,12-11+
InChI key
RTKIYFITIVXBLE-WKWSCTOISA-N
General description
Trichostatin A ist eine Verbindung, die hauptsächlich aus Hydroxamsäure besteht.
Application
Trichostatin A als fertige Lösung wird verwendet:
  • als Histon-Deacetylase-Inhibitor zur Untersuchung von dessen Wirkung auf Transkriptomänderungen während der Stammzellentestung
  • zur Hemmung von Histon-Deacetylase (HDAC) Klasse I, II oder III in primären hypophysären Zellkulturen und zur Untersuchung der Insulinregulierung des Gens für das endogene Wachstumshormon im Menschen (hGH)
  • zur Behandlung von Zellen bei Experimenten zur HDAC-Hemmung
Biochem/physiol Actions
Trichostatin A (TSA) ist ein Streptomyces-Metabolit, der bei nanomolarer Konzentration spezifisch die Histondeacetylase in Säugetieren hemmt und die Anlagerung von stark acetylierten Histonmolekülen in Säugetierzellen bewirkt. Aus diesem Grund wird Trichostatin A zur Studie der Folgen von Histonacetylierung in vivo genutzt. Trichostatin A induziert Zelldifferenzierung, Zellzyklus-Arrest, die Umkehrung der Morphologie transformierter Zellen sowie Apoptese und kann die Transkription beeinflussen. TSA wird zur Etablierung einer Klonierungstechnik zur Erhöhung der Erfolgsquote beim Klonen von Mäusen verwendet.
Trichostatin A (TSA) ist ein Streptomyces-Metabolit, der spezifisch die Histondeacetylase in Säugetieren hemmt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M7449647925SML1845
description
5 mM in DMSO, from Streptomyces sp.
description
≥90% (HPLC)
description
A potent and reversible, cell-permeable inhibitor of histone deacetylase.
description
≥98% (HPLC), 10 mM in DMSO
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
Streptomyces sp.
biological source
-
biological source
-
biological source
(Thapsia garganica L seeds)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
concentration
5 mM in DMSO
concentration
10 mM in DMSO
concentration
-
concentration
10 mM in DMSO
form
DMSO solution
form
DMSO solution
form
lyophilized solid
form
DMSO solution
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. How long is this reagent good for when stored at -20? Do we need to avoid freeze-thaw cycles?
    1 answer
    1. This product may be stored at -20°C in aliquots at least until the recommended retest date published in the Certificate of Analysis. Avoid repeated freeze/thaw cycles.