SRP0119
Sirtuin 5 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥50% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
NAD-dependent ADP-ribosyltransferase sirtuin-5, SIR2L5, SIRT5, sir2-like 5
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥50% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
59.8 kDa
Verpackung
pkg of 100 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... SIRT5(23408)
Allgemeine Beschreibung
Human Sirtuin 5, GenBank Accession No. NM_012241), full length with N-terminal ST tag, MW = 59.8kDa, expressed in Escherichia coli expression system.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)