Fortfahren mit
SML2426
BIBN4096BS
≥95% (HPLC), CGRP receptor antagonist, powder
Synonym(e):
1-[3,5-Dibromo-N-[[4-(1,4-dihydro-2-oxo-3(2H)-quinazolinyl)-1-piperidinyl]carbonyl]-D-tyrosyl-L-lysyl]-4-(4-pyridinyl)-piperazine, 1-[N2-[3,5-Dibromo-N-[[4-(3,4-dihydro-2(1H)-oxoquinazolin-3-yl)-1-piperidinyl]carbonyl]-D-tyrosyl]-L-lysyl]-4-(4-pyridinyl)-piperazine, BIBN 4096, BIBN 4096 BS, Olcegepant, [R-(R*,S*)]-N-[2-[ [5-Amino-1-[[4-(4-pyridinyl)-1-piperazinyl]carbonyl]pentyl]amino]-1-[ (3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)methyl]-2-oxoethyl]-4-(1,4-dihydro-2-oxo-3(2H)-quinazolinyl)-1-piperidinecarboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 114,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 458,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C38H47Br2N9O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
869.65
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
€ 114,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
BIBN4096BS, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Brc1c(c(cc(c1)CC(NC(=O)N4CCC(CC4)N5Cc6c(cccc6)NC5=O)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)N2CCN(CC2)c3ccncc3)Br)O
InChI
1S/C38H47Br2N9O5/c39-29-21-25(22-30(40)34(29)50)23-33(45-37(53)48-15-10-28(11-16-48)49-24-26-5-1-2-6-31(26)44-38(49)54)35(51)43-32(7-3-4-12-41)36(52)47-19-17-46(18-20-47)27-8-13-42-14-9-27/h1-2,5-6,8-9,13-14,21-22,28,32-33,50H,3-4,7,10-12,15-20,23-24,41H2,(H,43,51)(H,44,54)(H,45,53)
InChI key
ITIXDWVDFFXNEG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BIBN4096BS (Olcegepant) is a potent calcitonin gene-related peptide (CGRP) receptor antagonist with higher affinity/potency toward human over rat & mouse receptor (human/rat Ki = 14.4 pM/3.4 nM by binding assay; human/mouse Kb = 8 pM//7.711 nM by cellular cAMP assay). BIBN4096BS inhibits facial blood flow by electrical stimulation of marmoset monkey trigeminal ganglion (IC50 = 3 μg/kg i.v.) without any intrinsic cardiovascular effects. Studies using anaesthetized rats reveals that BIBN4096BS antagonism against trigeminal nociceptive stimulation by capsaicin is limited to the spinal trigeminal nucleus, but not trigeminal ganglion. Also widely employed for in vivo studies in mice.
Potent calcitonin gene-related peptide (CGRP) receptor antagonist with therapeutic efficacy against migraine in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1237SML3192SML1445
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)