Fortfahren mit
SML2215
Aprepitant
≥98% (HPLC), NK1 receptor antagonist, powder
Synonym(e):
Aprepitant, 3-[[(2R,3S)-2-[(1R)-1-[3,5-Bis-(trifluormethyl)-phenyl]-ethoxy]-3-(4-fluorphenyl)-morpholino]-methyl]-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-on, 5-[[(2R,3S)-2-[(1R)-1-[Bis-(trifluormethyl)-phenyl]-ethoxy]-3-(4-fluorphenyl)-4-morpholinyl]-methyl]-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-on
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 95,60
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 208,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H21F7N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
534.43
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 95,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Aprepitant, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +61 to +71°, c = 1.0 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC1=CC=C([C@@H]([C@@H](O[C@H](C)C2=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C2)OCC3)N3CC4=NNC(N4)=O)C=C1
InChI
1S/C23H21F7N4O3/c1-12(14-8-15(22(25,26)27)10-16(9-14)23(28,29)30)37-20-19(13-2-4-17(24)5-3-13)34(6-7-36-20)11-18-31-21(35)33-32-18/h2-5,8-10,12,19-20H,6-7,11H2,1H3,(H2,31,32,33,35)/t12-,19-,20+/m1/s1
InChI key
ATALOFNDEOCMKK-BYYRLHKVSA-N
Application
Aprepitant has been used as neurokinin 1 (NK1) receptor antagonist in dorsal root ganglion (DRG) derived cells and bone marrow mesenchymal stem cells (BMSCs) coculture.
Biochem/physiol Actions
Aprepitant is an antiemetic drug. It is a moderate cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) inhibitor. It is capable of crossing the blood brain barrier in humans. In animals, aprepitant can cross the placental barrier. Aprepitant is a potent and selective antagonist of human substance P/neurokinin 1 (NK1) receptors used clinically to treat chemotherapy-induced or post-operative nausea and vomiting, and being investigated for other activity including possible treatment for depression and pruritis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1041904BP1138SML2357
Aprepitant United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1041904
Aprepitant
Aprepitant British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1138
Aprepitant
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
-
color
white to beige
optical activity
[α]/D +61 to +71°, c = 1.0 in methanol
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aprepitant
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)