Über diesen Artikel
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in CHO cells
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Form:
powder
Mol wt:
dimer (12.8/25.6 kDa (112/224 aa))
Impurities:
≤0.1 EU/μg (LAL test)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in CHO cells
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
powder
potency
≤0.5 ng/mL ED50
mol wt
dimer (12.8/25.6 kDa (112/224 aa))
packaging
pkg of 2 μg, pkg of 50 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.1 EU/μg (LAL test)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
General description
Tgfb1 (Transforming Growth Factor-β1 human) ist ein 25-kDa-Peptid, das von dem Gen kodiert wird, das auf dem menschlichen Chromosom 19q13.2 lokalisiert ist. TGF-β1-Polypeptid wird als Vorläufer mit hydrophober Signalsequenz, Pro-Region und reifem Peptid produziert. Die Spaltung des Vorläufers an der tetrabasischen Spaltungsstelle resultiert in Monomeren der 112 Carboxy-terminalen Aminosäuren. Die biologisch aktive Form des Tgfb1 existiert als ein Disulfid-gebundenes Homodimer. In Säugetieren wurden drei Isoformen von TGF-β identifiziert: TGF-β1, TGF-β2 und TGF-β3.
Application
Transforming Growth Factor-β1 vom Menschen wurde verwendet:
- in Reportergen-Assays.
- für In-vitro-Transfektionen.
- zur Untersuchung der Wirkung des Transforming Growth Factor-β1 (TGF-β1) auf die Genarray-Analyse von Nierenzellen.
- zur Untersuchung der Verbindung des TGF-β1 mit der scherkraftabhängigen Hochregulierung des Gewebehemmers von Metalloproteinase-1 in mikrovaskulären Endothelzellen.
- zur Untersuchung der Wechselwirkung zwischen der TGF-β1-Aktivierung und der Myofibroblastenbildung.
Biochem/physiol Actions
Transforming Growth Factor-β1 (TGF-β1) wird von vielen Zelltypen produziert, ist jedoch Berichten zufolge in Säugetierthrombozyten am stärksten konzentriert und dort in etwa der vierfachen Konzentration des TGF-β2 vorhanden.
TGF-β1 ist ein multifunktionelles Peptid, das die Zellproliferation, das Gewebewachstum, die Differenzierung und andere Funktionen in vielen verschiedenen Zelltypen beeinflusst. TGF-β1 spielt eine fundamentale Rolle bei der Differenzierung, da es an der Adipogenese, Myogenese, Chondrogenese, Osteogenese, Epithelzellendifferenzierung und Immunzellenfunktion beteiligt ist. Alle Zellen haben einen spezifischen TGF-β1-Rezeptor. Sowohl transformierte als auch nichtneoplastisches Gewebe sethen transformierende Wachstumsfaktoren frei. Die multimodale Art des TGF-β1 zeigt sich in seiner Fähigkeit zur Anregung oder Hemmung der Zellproliferation. TGF-β1 steht mit der Enwicklung und Metastase des kolorektalen Karzinoms in Verbindung.
Physical form
Lyophilisiert aus 0,2 μm filtrierter wässriger Lösung.
Preparation Note
Reconstitution: Sterile 10 mM HCl at 0.1 mg/mL
Analysis Note
Die biologische Aktivität des TGF-β1 wird in der Kultur bestimmt, indem die Maus-IL-4-abhängige Proliferation der Maus-HT-2-Zellen gemessen wird.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Transforming Growth Factor-β1 human
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?