Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 102,00 € 86,70 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 414,00 € 351,90 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H35NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
457.60
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film or powder (or oil)
€ 86,70
Listenpreis€ 102,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Ormeloxifene, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
film or powder (or oil)
color
colorless to yellow-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC([C@@H](C1=CC=CC=C1)[C@@H]2C3=CC=C(OCCN4CCCC4)C=C3)(C)OC5=C2C=CC(OC)=C5
InChI
1S/C30H35NO3/c1-30(2)29(23-9-5-4-6-10-23)28(26-16-15-25(32-3)21-27(26)34-30)22-11-13-24(14-12-22)33-20-19-31-17-7-8-18-31/h4-6,9-16,21,28-29H,7-8,17-20H2,1-3H3/t28-,29+/m1/s1
InChI key
XZEUAXYWNKYKPL-WDYNHAJCSA-N
Biochem/physiol Actions
Ormeloxifene (Centchroman) is a non-steroidal selective estrogen receptor modulator (SERM) that exhibit anticancer activity. Ormeloxifene suppresses the ovariectomy-induced bone resorption in rats.
non-steroidal selective estrogen receptor modulator (SERM)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form film or powder (or oil) | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color colorless to yellow-white | color - | color - | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?