Fortfahren mit
SML1524
(+)-JQ1
≥98% (HPLC), powder, BET bromodomain protein inhibitor
Synonym(e):
(S)-(+)-tert-Butyl 2-(4-(4-chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl)acetat, 6H-Thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine-6-acetic acid, 4-(4-chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-, 1,1-dimethylethylester, (6S)-
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 228,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 686,00
€ 583,10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H25ClN4O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
456.99
UNSPSC Code:
41106609
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 228,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
(+)-JQ1, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OC(C)(C)C)C[C@H]1C2=NN=C(C)N2C(SC(C)=C3C)=C3C(C4=CC=C(Cl)C=C4)=N1
InChI
1S/C23H25ClN4O2S/c1-12-13(2)31-22-19(12)20(15-7-9-16(24)10-8-15)25-17(11-18(29)30-23(4,5)6)21-27-26-14(3)28(21)22/h7-10,17H,11H2,1-6H3/t17-/m0/s1
InChI key
DNVXATUJJDPFDM-KRWDZBQOSA-N
General description
JQ1 gehört zur Familie der Triazoldiazepin-Verbindungen und fungiert als Inhibitor der Familie der pan-BET (Bromodomäne und Extra-Terminal-Motif). JQ1 unterdrückt bekanntermaßen die Zellproliferation und kann daher bei vielen Krebserkrankungen, wie z. B. Multiples Myelom und akute myeloische Leukämie, als therapeutisches Medikament eingesetzt werden.
Application
(+)-JQ1 wird in Durchflusszytometrie-Assays, Zellviabilitäts-Assays und quantitativen PCR-Assays verwendet, um die Umkehrung der HIV-1-Latenz zu untersuchen.
Biochem/physiol Actions
(+)-JQ1 ist ein hochaffiner, potenter und selektiver Inhibitor von BET-Bromodomänenproteinen, einschließlich BRD2, BRD3, BRD4 und BRDT. o(+)-JQ1 (auch bekannt als SGCBD01), der aktive Enantiomer von (+/-)-JQ1, hemmt Brd4 (Bromdomänen-haltig 4), das Komplexe mit Chromatin über zwei Tandem-Bromodomänen (BD1 und BD2) bildet, die an acetylierte Lysinrückstände in Histonen bindet. Man geht davon aus, dass die Brd4-Assoziation mit acetyliertem Chromatin die Rekrutierung des Elongationsfaktors b und zusätzlichen Transkriptionsfaktoren für spezifische Promotorregionen reguliert. Das Nuclear-protein-in-testis(NUT)-Gen bildet bekanntermaßen Fusionen mit Brd4, wodurch ein potentes Onkogen entsteht, das zu seltenen, jedoch hochletalen Tumoren führt, die als NUT-Mittellinienkarzinome (NMC) bezeichnet werden. (+)-JQ1 hemmt die Rekrutierung und Bindung von Brd4 an TNFa und E-Selectin-Promoter-Elementen und beschleunigt die Recovery-Zeit von FRAP (Fluorescence Recovery After Photobleaching)-Assays bei Verwendung von GFP-Brd4. Daher ist (+)-JQ1 ein nützliches Tool für die Untersuchung der Rolle von Brd4 bei der Transkriptionsinitiation.
Informationen zu den Eigenschaften von (+)-JQ1 finden Sie in der Übersicht zur JQ-1-Sonde auf der Website des Structural Genomics Consortium (SGC).
(-)-JQ1 ist die Negativkontrolle des aktiven Enantiomers (+)-JQ1. (-)-JQ1 steht in Sigma zur Verfügung. Um mehr zu erfahren und (-)-JQ1 zu erwerben, klicken Sie hier.
Weitere Informationen über andere SGC-Chemikaliensonden für epigenetische Ziele finden Sie unter sigma.com/sgc
o(+)-JQ1 ist ein aktiver Enantiomer von JQ1, einem hochaffinen, potenten und selektiven Inhibitor der BET-Familie der Bromdomänenproteine.
Features and Benefits
(+) JQ-1 ist eine epigenetische chemische Sonde, die im Rahmen der Partnerschaft mit Structural Genomics Consortium (SGC) bereitgestellt wird. Um mehr zu erfahren und andere epigenetische SGC-Sonden anzusehen, besuchen Sie die Website sigma.com/SGC.
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die Genregulierungsforschung. Weitere Produkte für die Genregulierungsforschung finden Sie hier. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Other Notes
JQ1 wurde vom Chemical Probes Portal fachmännisch geprüft und empfohlen. Weitere Informationen finden Sie in der Zusammenfassung zu JQ1-Sonden auf der Website des Chemical Probes Portal.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1525SML0974SML2623
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)