Wichtige Dokumente
SML1279
LLY-507
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
5-Cyano-2′-{4-[2-(3-methyl-1H-indol-1-yl)ethyl]piperazin-1-yl}-N-[3-(pyrrolidin-1-yl)propyl]biphenyl-3-carboxamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C1=C2C=CC=C1)=CN2CCN(CC3)CCN3C4=CC=CC=C4C5=CC(C#N)=CC(C(NCCCN6CCCC6)=O)=C5
InChI
1S/C36H42N6O/c1-28-27-42(34-11-4-2-9-32(28)34)22-19-40-17-20-41(21-18-40)35-12-5-3-10-33(35)30-23-29(26-37)24-31(25-30)36(43)38-13-8-16-39-14-6-7-15-39/h2-5,9-12,23-25,27H,6-8,13-22H2,1H3,(H,38,43)
InChIKey
PNYRDVBFYVDJJI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.