Merck
SCP0163
Sigma-Aldrich
H.I.V.-1 Protease Substrate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C38H58N10O12
Molekulargewicht:
846.93
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.32
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized
Zusammensetzung
Peptide Content, ≥88%
Lagerbedingungen
protect from light
Lagertemp.
−20°C
Amino Acid Sequence
Ac-Ser-Gln-Asn-Tyr-Pro-Val-Val-NH2
Anwendung
Acetyl-SQNYPVV-NH2 is used as a substrate of human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) protease.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)