Fortfahren mit
574215
D, L-Sulforaphan, CAS-Nr. 4478-93-7, Calbiochem
≥98% (UPLC), liquid, phase II detoxifying enzymes inducer, Calbiochem®
Synonym(e):
D, L-Sulforaphan, CAS-Nr. 4478-93-7, Calbiochem, 1-Isothiocyanato-4-(methylsulfinyl)butan, R, S-Sulforaphan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 372,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11NOS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (UPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 372,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
D, L-Sulforaphan, CAS-Nr. 4478-93-7, Calbiochem, An isothiocyanate isolated from broccoli that acts as a potent inducer of phase II detoxifying enzymes in mouse tissues and murine hepatoma cells in culture.
Quality Segment
assay
≥98% (UPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
slight yellow
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(CCCCN=C=S)C
InChI
1S/C6H11NOS2/c1-10(8)5-3-2-4-7-6-9/h2-5H2,1H3
InChI key
SUVMJBTUFCVSAD-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein aus Brokkoli isoliertes Isothiocyanat, das als starker Induktor von Phase-II-Entgiftungsenzymen in Mäusegeweben und murinen Hepatomazellen in Kultur wirkt. Es hat sich als wirksames Mittel zur Vorbeugung von chemisch induzierten Brusttumoren bei Ratten erwiesen. Es hemmt auch die Phase-I-Cytochrom-P450-Isoenzyme 2E1 und IA2, die mit der Aktivierung von Karzinogenen in Verbindung gebracht werden. Die Induktion von Phase-II-Enzymen wird durch den Mitogen-aktivierten Proteinkinase (MAPK)-Stoffwechselweg vermittelt.
Biochem/physiol Actions
Primäres Ziel
Potenter Induktor von Phase-II-Entgiftungsenzymen in Mäusegeweben und Mäusehepatomazellen in Kultur
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und DMSO-Stammlösungen (-20 °C) und Ethanol-Stammlösungen (-70 °C) einfrieren. DMSO-Stammlösungen sind bis zu 3 Monate bei -20 °C und Ethanol-Stammlösungen sind bis zu 3 Monate bei -70 °C stabil.
Other Notes
Gamet-Payrastre, L., et al. 2000. Cancer Res.60, 1426.
Yu, R., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 2322.
Yu, R., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 27545.
Barcelo, S., et al. 1998. Mutat. Res.402, 111.
Maheo, K., et al. 1997. Cancer Res.57, 3649.
Zhang, Y., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 3147.
Zhang, Y., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 2399.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S4441574102S6317
assay
≥98% (UPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
oil
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 40 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
solubility
DMSO: >5 mg/mL
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3