Merck
31623
Sigma-Aldrich
Siliziumdioxid
washed and calcined, analytical reagent
Synonym(e):
Quartz, Sand, weißer Quarz, Siliciumdioxid
About This Item
Lineare Formel:
SiO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.08
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
granular
Qualitätsniveau
Qualität
washed and calcined, analytical reagent
Verunreinigungen
≤0.2% Soluble in HCl
Verlust
≤0.1% loss on ignition
Granulation
0.1-0.5 mm (min.70%)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Siliziumdioxid (SiO2) kommt in drei kristallinen Formen vor, nämlich Quarz, Tridymit und Cristobalit. Es reagiert mit Flusssäure zu Tetrafluorsilan (SiF4) und Wasser. Silikate werden durch eine Reaktion von SiO2 mit alkalischen Schmelzen gebildet.[1] SiO2 ist der Hauptbestandteil von Glas, Ziegel und Beton und dient außerdem in Siliziumbauteilen als Isolator.[2] Eine Veränderung der Oberfläche von SiO2 mit (3-Aminopropyl)triethoxysilan (APTES) zur Bindung von Laktat-Dehydrogenase (LDH) und anschließender Bildung einer Aminoschicht wurde berichtet.[3] Die Silizium-Silizium-Dioxidstruktur wurde mittels Elektronenspinresonanz-Spektren bei der Temperatur von Flüssigstickstoff erforscht.[4]
Anwendung
Aus Siliziumdioxid kann in Gegenwart von Calciumchlorid (CaCl2)-Elektrolyt mittels elektrochemischer Reduktion Silizium hergestellt werden.[5]
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Study of silicon-silicon dioxide structure by electron spin resonance I.
Nishi Y.
Japanese Journal of Applied Physics, 10(1), 52-52 (1971)
Pinpoint and bulk electrochemical reduction of insulating silicon dioxide to silicon.
Nohira T, et al.
Nature Materials, 2(6), 397-401 (2003)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 983-984 (1994)
Surface modification of silicon dioxide, silicon nitride and titanium oxynitride for lactate dehydrogenase immobilization.
Saengdee P, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 67, 134-138 (2015)
Electronic structure of silicon dioxide (a review).
Nekrashevich SS and Gritsenko VA.
Physics of the Solid State, 56(2), 207-222 (2014)
Verwandter Inhalt
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.