Merck
SAB5700829
Sigma-Aldrich
Anti-TIMM17A antibody produced in rabbit
Synonym(e):
TIM17, TIM17A, TIMM17A
Größe auswählen
100 μL
€ 373,00
€ 373,00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 373,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 373,00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
18
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
1.34 mg/ml
Methode(n)
immunofluorescence: 1:10-1:100
western blot: 1:200-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TIMM17A(10440)
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-171 of human TIMM17A (NP_006326.1).
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)