Fortfahren mit
C6880
D-Cycloserin
Synonym(e):
(R)-4-Amino-3-isoxazolidon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,40
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 307,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H6N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.09
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-688-4
Beilstein/REAXYS Number:
80798
MDL number:
€ 86,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
mp
147 °C (dec.) (lit.)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycobacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H]1CONC1=O
InChI
1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1
InChI key
DYDCUQKUCUHJBH-UWTATZPHSA-N
General description
Chemische Struktur: Aminosäurenderivate
Application
D-Cycloserin (DCS) wurde eingesetzt:
  • in Studien seiner Wirkung auf die Partnerwahl bei Präriewühlmäusen
  • in Studien seiner Wirkung auf das Putzverhalten von Ratten[1]
  • zur Bestimmung seiner minimalen Hemm-Konzentration (Minimum Inhibitory Concentration, MIC) auf Isolate multiresistenter Tuberkulose (MDR-TB) mittels der Bouillon-Mikrodilutionsmethode
  • in Studien seiner Wirkung auf Mausmodell-Autismus mittels Verhaltensuntersuchungen
Biochem/physiol Actions
Wirkungsweise: Hemmt die Zellwandsynthese (Bildung von D-Ala-Peptidbindungen). Verhindert die Umwandlung von D-Ala in L-Ala. Bakteriostatisch.
Partialagonist an der Glycinmodulatorstelle von glutamatergen NMDA-Rezeptoren; Antibiotikum gegen gramnegative Bakterien.
Wirkungsweise der Resistenz: D-Ala-Transportinterferenz.
D-Cycloserin (DCS) war ursprünglich als tuberkulostatische Substanz bekannt. Es wirkt als glutamaterger Partialagonist N-Methyl-D-Aspartat (NMDA). Es bindet die Glycin-Bindungsstelle des NMDA-Rezeptors und aktiviert die Öffnung des NMDA-Kanals. DCS hat die Fähigkeit, verschiedene Lern- und Gedächtnisformen zu verbessern. Daher kann dieses Arzneimittel möglicherweise wirksam soziales Gedächtnis und Kognition verbessern. DCS kann für sein therapeutisches Potenzial bei psychiatrischen Störungen wie Phobien, sozialen Angststörungen, Zwangsstörungen und posttraumatischer Belastungsstörung angewendet werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C3909300201158005
Cycloserin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1158005
Cycloserin
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycobacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444), GRINA(2907)
mouse ... GRIN1(14810), GRIN2A(14811), GRIN2B(14812), GRIN2C(14813), GRIN2D(14814), GRIN3A(242443), GRIN3B(170483), GRINA(66168)
rat ... GRIN1(24408), GRIN2A(24409), GRIN2B(24410), GRIN2C(24411), GRIN2D(24412), GRIN3A(191573), GRIN3B(170796), GRINA(266668)
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRINA(2907)
Gene Information
-
Gene Information
-
mp
147 °C (dec.) (lit.)
mp
147 °C (dec.) (lit.)
mp
147 °C (dec.) (lit.)
mp
147 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Cycloserin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf