Fortfahren mit
450960
Lutetium(III)-chlorid
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Lutetium chloride, Lutetium trichloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 168,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 658,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
LuCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.33
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-240-1
MDL number:
Assay:
99.99% trace metals basis
Grade:
anhydrous
Form:
powder
€ 168,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: lutetium, reagent type: catalyst
impurities
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
905 °C (lit.)
density
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Lu](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Lu/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
AEDROEGYZIARPU-UHFFFAOYSA-K
Application
Lutetium(III) chloride can be used:
  • As a precursor to synthesize chiral bridged lutetium catalyst for asymmetric hydroamination.
  • As a starting material to prepare doped lutetium oxide nanophosphors.
  • To fabricate scintillation detectors such as lutetium aluminum garnet (LuAG).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
542067436429325783
description
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
description
99.999% trace metals basis
description
99.9% trace metals basis
description
99.9% trace metals basis
form
powder
form
solid
form
crystals and lumps
form
powder or crystals
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
-
density
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
mp
905 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)