Fortfahren mit
SML2770
GSK2795039
≥98% (HPLC), NOX2 inhibitor, powder
Synonym(e):
GSK 2795039, GSK-2795039, N-(1-Isopropyl-3-(1-methylindolin-6-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-yl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-sulfonamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 89,30
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 363,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H26N6O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
450.56
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 89,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
GSK2795039, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=S(NC1=C2C(N(C(C)C)C=C2C3=CC4=C(C=C3)CCN4C)=NC=C1)(C5=NN(C)C=C5)=O
InChI key
FMWVTCZKCXPKFW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK2795039 is a non-cytotoxic (100 μM, 24 hrs, HEK293), NADPH-competitive, potent and selective NOX2 inhibitor (IC50/[NADPH] = 447 nM/25 μM, 2.29 μM/1 mM by NADPH depletion measurement; eNOS & NOX1/3/4/5 IC50 >100 μM, PKCB II IC50 >25 μM, xanthine oxidase IC50 = 28.8 μM). GSK2795039 inhibits PMA-induced reactive oxygen species (ROS) production in cultures (IC50 = 182 nM; HL60) and exhibits in vivo efficacy against complete Freund′s adjuvant-induced paw inflammation (ED50 = 2 mg/kg, ED100 = 100 mg/kg ip.) as well as cerulein-induced acute pancreatitis (ED50 = 100 mg/kg ip.) in mice.
NADPH-competitive, potent and selective NOX2 inhibitor with in vitro and in vivo efficacy against NOX2-mediated ROS production and inflammation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2721SML2718SML0773
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)