Fortfahren mit
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 100,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 409,00 € 306,75 |
Über diesen Artikel
Produktname
Thulium(III)-chlorid, anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: thulium, reagent type: catalyst
SMILES string
Cl[Tm](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Tm/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
ILOTUXNTERMOJL-UHFFFAOYSA-K
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis | description 99.9% trace metals basis | description powder or crystals, 99.9% | description powder, 99.9% trace metals basis |
| reaction suitability core: thulium, reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst, core: thulium | reaction suitability reagent type: catalyst, core: thulium | reaction suitability reagent type: catalyst, core: terbium |
| assay 99.9% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis | assay 99.9% | assay 99.9% trace metals basis |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade anhydrous | grade - | grade - | grade anhydrous |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?