Merck
SAB5600274
Sigma-Aldrich
Anti-Phosphotyrosine antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM111, purified immunoglobulin
Synonym(e):
p-Tyr, tyrosine-phosphorylated proteins
Größe auswählen
100 μG
€ 352,00
€ 352,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS16282
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 352,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 352,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS16282
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM111, monoclonal
recombinant monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
all
Methode(n)
ChIP: 1:200-1:1000
ELISA: suitable (assay dependent concentration)
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 1:200-1:500
immunohistochemistry: 1:200—1:500
immunoprecipitation (IP): 1:200-1:1000
western blot: 1:1000-1:5000
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr)
Verwandte Kategorien
Spezifität
This antibody reacts to tyrosine-phosphorylated proteins. No cross reactivity with nonphosphorylated tyrosine, phosphoserine, and phosphorthreonine.
Immunogen
Phosphotyrosine-BSA conjugate
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jian-Hui He et al.
Journal of virology, 97(11), e0048023-e0048023 (2023-10-25)
Viruses are able to mimic the physiological or pathological mechanism of the host to favor their infection and replication. Virus-mock basement membrane (VMBM) is a Megalocytivirus-induced extracellular structure formed on the surface of infected cells and structurally and functionally mimics