Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 598,00 |
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4G10®, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr)
General description
Immunogen
Application
Signalisierung
Allgemeine posttranslationale Modifikation
Biochem/physiol Actions
Physical form
Flüssig bei 2–8 °C.
Preparation Note
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: 1:1.000–1:2.000 dieses Antikörpers erkannten tyrosinphosphorylierte Proteine in einem modifizierten RIPA-Lysat aus EGF-behandelten humanen A431-Karzinomzellen.
Empfohlene positive Antigenkontrolle: Bestellnr. 12-302, EGF-stimuliertes A431-Zelllysat wird als positive Antigenkontrolle für Western Blots kostenlos mitgeliefert. Wie gewünscht aliquotieren, sofort wieder einfrieren und bei -20 ºC aufbewahren. Das Lysat ist bei -20 ºC 6 Monate haltbar. Vor Gebrauch 2,5 μL 2-Mercaptoethanol pro 100 μL Lysat zugeben und 5 Minuten lang einkochen. Für die Immunoblot-Analyse 20 μg eingekochtes Lysat pro Spur auftragen.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| clone 4G10®, monoclonal | clone 4G10, monoclonal | clone 4G10®, monoclonal, PY20, monoclonal | clone 4G10®, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form - | antibody form purified antibody |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| technique(s) ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable, flow cytometry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunofluorescence: suitable | technique(s) ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable |
| manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Upstate® |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c