Wichtige Dokumente
05-1050X
Sigma-Aldrich
Anti-Phosphotyrosin-Antikörper, 4G10® Platin
clone 4G10, Upstate®, from mouse
Größe auswählen
30 μL
€ 475,00
€ 475,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS16282
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
30 μL
€ 475,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 475,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS16282
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4G10, monoclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr)
Allgemeine Beschreibung
Die Entwicklung des Klons 4G10 gegen Phosphotyrosin 1989 war eine wegweisende Entdeckung für die Forschung. 4G10 war der erste und ist der beste monoklonale Antikörper zum Nachweis der Tyrosinphosphorylierung. 4G10 ist für seine Empfindlichkeit bekannt und dafür, dass er mehrere Tyrosinphosphorylierungen auf vielen Substraten nachweisen kann. Er wurde über die vergangenen 2 Jahrzehnte tausendfach für fast jede Anwendung und jede Tyrosinzielstruktur in der Wissenschaft und Medizin validiert. Auch wenn bereits hundertfach vergeblich versucht wurde, diesen Antikörper zu verbessern, haben wir in einem weiteren Anlauf 4G10 Platin geschaffen, indem wir 4G10 mit dem als zweitbesten anerkannten Antikörper, Klon PY20, kombiniert haben. PY20 allein ist nur ein schwacher Ersatz für 4G10, wirkt aber additiv, sodass auf den meisten Substraten ein Nachweisniveau möglich wird, das sogar 4G10 allein nicht leisten kann.
Spezifität
Tyrosinphosphorylierte Proteine von allen Spezies.
Immunogen
4G10 nutzt an KLH gekoppeltes Phosphotyramin und PY20 nutzt ein an ein Trägerprotein konjugiertes Phosphotyrosin.
Anwendung
Der Anti-Phosphotyrosin-Antikörper, 4G10 Platin ist ein Antikörper gegen Phosphotyrosin zur Verwendung in WB, IF, FC, IH, IP, IC, ELISA.
Forschungs-Unterkategorie
Allgemeine posttranslationale Modifikation
Forschungskategorie
Signalisierung
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot an einem modifizierten RIPA-Lysat aus mit EGF behandelten humanen A431-Karzinomzellen beurteilt
Zielbeschreibung
Abhängig von der Molekülmasse des nachzuweisenden tyrosinphosphorylierten Proteins.
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Proprietäres Gemisch von durch Protein G aufgereinigten monoklonalen Maus-Antikörpern 4G10 (IgG2bκ) und PY20 (IgG2b) in 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid.
Protein-G-Sepharose-Chromatografie
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 2 Jahre haltbar.
Hinweis: Nicht einfrieren.
Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren. Wenn das Produkt aus Versehen eingefroren und aufgetaut wurde, zentrifugieren Sie es 10 Minuten bei 13,000 x g und 2-8 °C. Bewahren Sie den Überstand für Ihre Anwendung auf.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-302, EGF-stimuliertes A431-Zelllysat. 2,5 µl 2-Mercaptoethanol/100 µl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen, um das Präparat zu reduzieren. Jede Bahn für Minigele mit 20 µg reduziertem Lysat beladen.
Rechtliche Hinweise
4G10 is a registered trademark of Upstate Group, Inc.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Inmaculada Cuchillo-Ibañez et al.
Scientific reports, 6, 31646-31646 (2016-08-18)
Reelin is a signaling protein that plays a crucial role in synaptic function, which expression is influenced by β-amyloid (Aβ). We show that Reelin and Aβ oligomers co-immunoprecipitated in human brain extracts and were present in the same size-exclusion chromatography
Protein expression signatures for inhibition of epidermal growth factor receptor-mediated signaling.
Myers, MV; Manning, HC; Coffey, RJ; Liebler, DC
Molecular and Cellular Proteomics null
Chun-Jung Lin et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2013, 682418-682418 (2013-02-23)
The bacterial pathogen Helicobacter pylori (Hp) is the leading risk factor for the development of gastric cancer. Hp virulence factor, cytotoxin-associated gene A (CagA) interacted with cholesterol-enriched microdomains and leads to induction of inflammation in gastric epithelial cells (AGS). In
Olga Samuilova et al.
Journal of virology, 87(8), 4313-4321 (2013-02-01)
Functions of viral proteins can be regulated through phosphorylation by serine/threonine kinases in plants, but little is known about the involvement of tyrosine kinases in plant virus infection. In this study, TGBp3, one of the three movement proteins encoded by
The Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus G protein-coupled receptor contains an immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif that activates Shp2.
Philpott, N; Bakken, T; Pennell, C; Chen, L; Wu, J; Cannon, M
Journal of virology null