Merck
SAB4301680
Sigma-Aldrich
Anti-VPS54
affinity isolated antibody
Synonym(e):
HCC8, SLP-8p, VPS54L, WR, hVps54L
Größe auswählen
100 μL
€ 263,00
€ 263,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 263,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 263,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:20-1:100
Hinterlegungsnummer
BC030275
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... VPS54(51542)
Immunogen
Fusion protein of human VPS54
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)