Merck
MABC002
Maus-IgG1-Negativkontrolle, Klon Ci4
Mouse IgG1 Negative Control Monoclonal Antibody validated for use in Flow Cytometry & Immunofluorescence.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
500 μL
€ 318,00
€ 318,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.42
eCl@ss:
32160702
Clone:
Ci4, monoclonal
Technique(s):
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable
Application:
FACS, IF
Citations:
20
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
clone
Ci4, monoclonal
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
AP181CBL610MAB503S
biological source
mouse
biological source
goat
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
Ci4, monoclonal
clone
polyclonal
clone
1E2.2, monoclonal
clone
monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100, 300
Quality Level
100
Quality Level
100
General description
Immunglobulin G (IgG) ist eines der am reichlichsten vorhandenem Proteine in Humanserum mit Normalwerten von 8–17 mg/ml im Blut von Erwachsenen. IgG spielt eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Mikroorganismen, und die Moleküle werden im Rahmen unserer adaptiven Immunantwort von B-Lymphozyten gebildet. Das IgG-Molekül hat zwei eigenständige Funktionen: das Binden des Pathogens, das die Reaktion ausgelöst hat, und das Rekrutieren anderer Zellen und Moleküle für die Zerstörung des Antigens. Die Variabilität des IgG-Pools entsteht durch somatische Rekombination und die Anzahl von Spezifitäten in einer Person zu einem gegebenen Zeitpunkt wird auf 1011 Varianten geschätzt.
Immunogen
Hühner-Immunglobulin
Application
Forschungskategorie
Sekundär- & Kontrollantikörper
Epitop-Tags & Allgemeine Verwendung
Forschungsunterkategorie
Isotyp-Kontrollantikörper
Maus-IgG1 ist ein monoklonaler Antikörper, der zur Verwendung als Negativkontrolle in Immunfluoreszenz, Durchflusszytometrie und Immunperoxidasefärbung an Schnell- und Paraffinschnitten vorgesehen ist. Seine Verwendung ermöglicht eine Schätzung der nichtspezifischen Bindung von monoklonalen Maus-Antikörpern an Zelloberflächenkomponenten in peripherem Blut und Gewebe.
VORGESCHLAGENE VERWENDUNG
Der Kontrollantikörper sollte mit der gleichen Konzentration verdünnt werden, wie der Prüfantikörper; gleiche Volumina sollten verwendet werden.
Monoklonaler Maus-IgG1-Negativkontrollantikörper, der zur Verwendung in Durchflusszytometrie und Immunfluoreszenz validiert ist.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit Hühner-Immunglobulin. Es wurde keine Reaktion mit humanen Zelloberflächen oder Plasmakomponenten festgestellt. Es kann jedoch eine Bindung an Fc-Rezeptoren auftreten.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigtes Maus-Immunglobulin in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, mit 0,2 % Rinderserumalbumin und 0,1 % Natriumazid.
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sandra Rizzi et al.
Biochemistry and biophysics reports, 4, 291-298 (2015-10-09)
The sodium-activated potassium channels Slick (Slo2.1, KCNT2) and Slack (Slo2.2, KCNT1) are paralogous channels of the Slo family of high-conductance potassium channels. Slick and Slack channels are widely distributed in the mammalian CNS and they play a role in slow
Lukas Amrell et al.
Cancer cell international, 24(1), 277-277 (2024-08-07)
Tucatinib (TUC), a HER2-directed tyrosine kinase inhibitor, is the first targeted drug demonstrating intracranial efficacy and significantly prolonged survival in metastatic HER2-positive breast cancer (BC) patients with brain metastases. Current treatments for brain metastases often include radiotherapy, but little is
E-cadherin and its downstream catenins are proteolytically cleaved in human HaCaT keratinocytes exposed to UVB.
Hung, Chi-Feng, et al.
Experimental Dermatology, 15, 315-321 (2006)
Sandra Rizzi et al.
The Journal of comparative neurology, 524(10), 2093-2116 (2015-11-21)
The sodium-activated potassium channels Slick (Slo2.1, KCNT2) and Slack (Slo2.2, KCNT1) are high-conductance potassium channels of the Slo family. In neurons, Slick and Slack channels are involved in the generation of slow afterhyperpolarization, in the regulation of firing patterns, and
Liku B Tezera et al.
eLife, 9 (2020-02-25)
Previously, we developed a 3-dimensional cell culture model of human tuberculosis (TB) and demonstrated its potential to interrogate the host-pathogen interaction (Tezera et al., 2017a). Here, we use the model to investigate mechanisms whereby immune checkpoint therapy for cancer paradoxically
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABC00204053252265655