Merck
A2220
ANTI-FLAG® M2-Affinitätsgel
purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
ANTI-FLAG® M2 Affinity Gel
Synonym(e):
Monoklonaler ANTI-FLAG® M2-Antikörper in Maus hergestellte Antikörper, ANTI-FLAG® M2-Agarose-Affinitätsgel, Anti-ddddk, Anti-dykddddk
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 ML
€ 488,00
5 ML
€ 1.530,00
10 ML
€ 2.570,00
25 ML
€ 5.440,00
2 X 25 ML
€ 8.490,00
4 X 25 ML
€ 16.400,00
€ 488,00
Ab HEUTE lieferbarDetails
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
agarose conjugate
Clone:
M2, monoclonal
Application:
IP, affinity chromatography
Citations:
2532
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
conjugate
agarose conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
M2, monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
analyte chemical class(es)
proteins
technique(s)
affinity chromatography: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
matrix
(4% agarose bead; 45-165μm bead size)
isotype
IgG1
capacity
>0.6 mg/mL, resin binding capacity (FLAG-BAP)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Quality Level
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
F1804A4596F3165
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
antibody form
purified immunoglobulin (Purified IgG1 subclass)
conjugate
agarose conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
agarose conjugate
conjugate
unconjugated
clone
M2, monoclonal
clone
M2, monoclonal
clone
-
clone
M2, monoclonal
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
technique(s)
affinity chromatography: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
western blot: 10 μg/mL (Protein A)
General description
Anti-FLAG M2-Affinitätsgel ist ein monoklonaler Mausantikörper, der kovalent an Agarose gebunden ist. Der Antikörper bindet FLAG an N-terminalen, Met-N-terminalen, C-terminalen und internen Bereichen von Fusionsproteinen. Die Bindung ist Calcium-unabhängig.
Elution - FLAG® Peptid, Glycin, pH 3,5, 3x FLAG® Peptid
FLAG®-Peptid, Glycin, pH-Wert 3,5, 3x FLAG®-Peptid
Immunogen
DYKDDDDK
Application
Das Anti-FLAG® M2-Affinitätsgel wird für Western Blot, die Immunpräzipitation und Aufreinigung von FLAG-Fusionsproteinen verwendet.[1][2][3]
Weitere Produktinformationen finden Sie in unserem FLAG®-Literatur-Portal .
Physical form
Suspension in gepufferter Kochsalzlösung mit Azid als Konservierungsmittel und 50 % Glycerin
Legal Information
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
FLAG®-Tag, 3x FLAG®, DYKDDDDK-Tag
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yu Ti Cheng et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(35), 14694-14699 (2011-08-30)
The nucleotide-binding domain and leucine-rich repeats containing proteins (NLRs) serve as immune receptors in both plants and animals. Overaccumulation of NLRs often leads to autoimmune responses, suggesting that the levels of these immune receptors must be tightly controlled. However, the
Michelle F Green et al.
The Journal of biological chemistry, 286(32), 28066-28079 (2011-06-15)
Ca(2+)/calmodulin-dependent protein kinase kinase β (CaMKKβ) is a serine/threonine-directed kinase that is activated following increases in intracellular Ca(2+). CaMKKβ activates Ca(2+)/calmodulin-dependent protein kinase I, Ca(2+)/calmodulin-dependent protein kinase IV, and the AMP-dependent protein kinase in a number of physiological pathways, including
Joshua M Baughman et al.
Nature, 476(7360), 341-345 (2011-06-21)
Mitochondria from diverse organisms are capable of transporting large amounts of Ca(2+) via a ruthenium-red-sensitive, membrane-potential-dependent mechanism called the uniporter. Although the uniporter's biophysical properties have been studied extensively, its molecular composition remains elusive. We recently used comparative proteomics to
Nora Nonne et al.
Nucleic acids research, 38(4), e20-e20 (2009-12-04)
MicroRNAs (miRNAs) bind to Argonaute proteins, and together they form the RISC complex and regulate target mRNA translation and/or stability. Identification of mRNA targets is key to deciphering the physiological functions and mode of action of miRNAs. In mammals, miRNAs
Manran Liu et al.
Cancer research, 70(24), 10464-10473 (2010-12-17)
The role of mammary epithelial cell (MEC) NF-κB in tumor progression in vivo is unknown, as murine NF-κB components and kinases either are required for murine survival or interfere with normal mammary gland development. As NF-κB inhibitors block both tumor-associated
Artikel
The FLAG® Expression System is a proven method to express, purify and detect recombinant fusion proteins. Sigma®, the proven provider of FLAG®, now offers a magnetic bead for immunoprecipitation, protein purification, and the study of protein-protein interactions. The ANTI-FLAG® M2 Magnetic Bead is composed of murine derived, anti-FLAG® M2 monoclonal antibody attached to superparamagnetic iron impregated 4% agarose beads, with an average diameter of 50 µm. The M2 antibody is capable of binding to fusion proteins containing a FLAG peptide sequence at the N-terminus, Met-N-terminus, or C-terminus locations in mammalian, bacterial, and plant extracts.
Protokolle
Protokoll für die Immunpräzipitation (IP) von FLAG-Fusionsproteinen unter Einsatz des monoklonalen M2-Antikörper-Affinitätsgels (4 % Agarose)
Protocol for immunoprecipitation (IP) of FLAG fusion proteins using M2 monoclonal antibody 4% agarose affinity gels
Verwandter Inhalt
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Proteinaufreinigungsverfahren, Reagenzien und Protokolle zur Aufreinigung rekombinanter Proteine unter Anwendung von Methoden wie Ionenaustausch, Größenausschluss und Proteinaffinitätschromatographie.
Alle anzeigen
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. How do I equilibrate the resin and how can I clean it for re-use?
    1 answer
    1. Detailed equilibration and regeneration protocols for this product are provided in the Product Information Sheet:
      http://sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/288/183/a2220bul-ms.pdf
      Helpful?
  2. May I ask a question about the product? Does "1mL" mean 1 mL Slurry plus 50% glycerol, which is 2 mL in total? Same as other (e.g., 10 mL = 50% slurry with total 20 mL volume)
    1 answer
    1. The "1mL" indicates that this product is supplied at a volume of 1 milliliter. This ANTI-FLAG M2 affinity gel is supplied as a 50% suspension in 50% glycerol with 10 mM sodium phosphate and 150 mM sodium chloride, pH 7.4, containing 0.02% (w/v) sodium azide (PBS/A).
      Helpful?
  3. What is the bead size for this product?
    1 answer
    1. As stated in the 'PROPERTIES' section of the product page, the bead size range is 45-165 μm.
      Helpful?
  4. Is there a generic agarose bead available for purchase that can be used as a control to test for non-specific binding, in the case that something is binding to the agarose bead itself rather than the tag? If it is not listed on the site, is there a possibility of obtaining generic agarose beads through alternative means? Alternatively, could any information be provided to determine if another provider's generic agarose beads are produced in a similar manner for this specific purpose?
    1 answer
    1. Yes, there are two options available for a generic agarose bead as a control to test for non-specific binding. One option is Product Number. 4B200, Sepharose® 4B, which can be used for sample preclearing and is equivalent to the beads in the FLAG affinity product. The other option is Product Number: A0919, Mouse IgG−Agarose, which can serve as a conjugated antibody bead control.
      Helpful?
  5. Is there a protocol for regeneration?
    1 answer
    1. Please see the link below to the product data-sheet. Instructions state that the column should be regenerated immediately after use by washing with three column volumes of 0.1 M glycine HCI, pH 3.5. The column should be immediately re-equilibrated in TBS until the effluent is at neutral pH:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/288/183/a2220bul-ms.pdf
      Helpful?
  6. I am using Product No. A2220, ANTI-FLAG® M2 Affinity Gel, and have a lot of non-specific proteins that are eluting with my FLAG®-tagged protein.  How can I get rid of these?
    1 answer
    1. The product bulletin for Product A2220, ANTI-FLAG® M2 affinity gel indicates:Pre-clear lysate with Mouse IgG-Agarose (Product A0919) to remove nonspecific binding proteins. Alternatively, you can use the unconjugated resin (Product 4B200) for this purpose. Other methods to remove non-specific binding from the resin would be to increase the stringency of the washes by increasing salt concentration (the resin can tolerate up to 1M NaCl) or including detergents that are compatible with the resin.
      Helpful?
  7. When using Product No. A2220, ANTI-FLAG® M2 Affinity Gel, I see bands at 20-25 kDa and 50-60 kDa appearing in my Westerns that are not my FLAG®-tagged protein. How can I prevent this?
    1 answer
    1. As a result of the conjugation, there may be some M2 antibody that is not conjugated to the resin, but is associated with the resin and may appear in acid elutions as heavy and light chain when using the anti-mouse IgG conjugated secondary antibody. We recommend an acid wash (0.1 M glycine-HCL pH 3.5) and neutralization of the resin (do not allow the acid wash to sit on the resin longer than 20 minutes) prior to applying the lysate.  Another way to avoid this is to use a directly conjugated FLAG® antibody for detection such as product A8592 ANTI-FLAG® M2 HRP, or the rabbit anti-FLAG® polyclonal antibody, F7425.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  9. When using ANTI-FLAG M2 Affinity Gel, Product A2220, should I use a 3X FLAG peptide or a 1X FLAG peptide to elute my protein?
    1 answer
    1. If you have a 3X FLAG-tagged protein, then you will need to use the 3X FLAG peptide.  If you have a 1X FLAG-tagged protein, you can use the 1X FLAG peptide or the 3X FLAG peptide.  We have not noticed a significant  difference in elution efficiency by using a 3X FLAG peptide on a 1X FLAG-tagged protein.
      Helpful?
  10. How should I elute my protein when using Product No. A2220, ANTI-FLAG® M2 Affinity Gel?
    1 answer
    1. Elution with the peptide is the most gentle method. Acid elution (0.1 M glycine-HCL pH 3.5) is a more stringent method of elution, and should be evaluated for its effect on your protein if it is to be used in downstream applications. Boiling the resin in sample buffer is the most denaturing condition. If this condition is used, the resin cannot be re-used, due to the presence of SDS and/or reducing agents. The elution information can be viewed on A2220 product information sheet (under Documents, above).
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. Baton Rouge
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Works well
    This resin works well at purifying FLAG-tagged proteins very specifically if you do the correct amount of washes (5).
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review