Fortfahren mit
F4799
3xFLAG Peptide
≥90% (HPLC/MS), lyophilized powder
Synonym(e):
Met-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Gly-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Ile-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys, ddddk-Peptid, dykddddk-Peptid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
4 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 548,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.510,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C120H169N31O49S
Molekulargewicht:
2861.87
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 548,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
3X FLAG® Peptid, lyophilized powder
assay
≥90% (HPLC/MS)
Quality Segment
form
lyophilized powder
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Das 3X FLAG-Peptid ist ein synthetisches Peptid aus 23 Aminosäureresten. Das Asp-Tyr-Lys-Xaa-Xaa-Asp-Motiv wird in dem Peptid dreimal wiederholt. Acht Aminosäuren am C-Terminus bilden die klassische FLAG-Sequenz (Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys).
Die empfohlene Arbeitskonzentration beträgt 100 μg/ml für die Elution von 3X-FLAG-Fusionsproteinen aus dem ANTI-FLAG®-M2-Affinitätsgel.
Application
Zur Anwendung für die kompetitive Elution von 3X FLAG® Fusionsproteinen vom monoklonalen ANTI-FLAG® M2-Antikörper (F1804), in Lösung oder an Agarose auf dem ANTI-FLAG® M2-Agarose-Affinitätsgel (A2220) gebunden. Dies wird durch Affinitätschromatografie erreicht. Für die schonende Elution von 3X FLAG Fusionsproteinen aus ANTI-FLAG® M2-Affinitätsgelen. 1X FLAG Peptide (F3290) eluiert keine 3X-FLAG-Fusionsproteine aus ANTI-FLAG®-Affinitätsgelen.
Weitere Produktinformationen finden Sie in unserem FLAG-® Literatur-Portal.
Preparation Note
Zur Herstellung einer Stammlösung in TBS (50 mM Tris-HCl, pH 7,4 mit 150 mM NaCl) bei einer Konzentration von 5 mg/ml lösen.
Legal Information
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAE0194F3290I2149
description
lyophilized powder
description
≥95% (HPLC), lyophilized powder
description
lyophilized powder
description
≥97% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC/MS)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review