Merck
GE17-0618-05
Protein G-Sepharose 4 Fast Flow
Cytiva 17-0618-05, pack of 200 mL
Synonym(e):
Fast-Flow-Harz, Harz für die Antikörperaufreinigung, Harz für die IgG-Aufreinigung
About This Item
UNSPSC-Code:
41106500
NACRES:
NA.56
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
ligand
recombinant protein G lacking albumin-binding region
Verpackung
pack of 200 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0618-05
Lagerbedingungen
(20% Ehtanol)
Matrix
4% cross-linked agarose
Durchschnittlicher Durchmesser
90 μm (d50v)
cleaning in place
2-10
Arbeitsbereich
3-9
Eignung
suitable for bioprocess medium
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Protein G-Sepharose 4 Fast Flow ist ein rekombinantes Protein G, das an Sepharose 4 Fast Flow gekoppelt ist.
Protein G-Sepharose 4 Fast Flow hat das rekombinante Protein G durch das Bromcyan(CNBr)-Verfahren an Sepharose 4 Fast Flow immobilisiert. Protein G weist Bindungsspezifizitäten auf, die Protein-A-Medien komplementieren und bindet an die Fc-Region von IgG verschiedener Säugetierspezies. Protein G-Sepharose 4 Fast Flow kann eingesetzt werden, um Klassen, Unterklassen und Fragmente von Immunglobulinen aus jeder biologischen Flüssigkeit oder Zellkulturmedium zu isolieren und aufzureinigen.
Als Mitglied der BioProcess-Medienreihe, entspricht Protein G-Sepharose 4 Fast Flow den industriellen Ansprüchen an Liefersicherheit sowie umfassende technische und regulatorische Unterstützung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Bindungsspezifizitäten, die Protein-A-Medien komplementieren.
  • Bindet ein breites Spektrum an IgG-Spezies und -Unterklassen.
  • Bindung an mehreren Stellen minimiert Liganden-leakage.
  • Wird in einer Reihe an Forschungsanwendungen eingesetzt.
Lagerung und Haltbarkeit
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Neutralizing Autoantibodies to Type I Interferons in COVID-19 Convalescent Donor Plasma.
Sara E Vazquez et al.
Journal of clinical immunology, 41(6), 1169-1171 (2021-05-20)
Monique G P van der Wijst et al.
bioRxiv : the preprint server for biology (2021-03-25)
Type I interferon (IFN-I) neutralizing autoantibodies have been found in some critical COVID-19 patients; however, their prevalence and longitudinal dynamics across the disease severity scale, and functional effects on circulating leukocytes remain unknown. Here, in 284 COVID-19 patients, we found
Kanika Vanshylla et al.
Cell host & microbe, 29(6), 917-929 (2021-05-14)
Understanding antibody-based SARS-CoV-2 immunity is critical for overcoming the COVID-19 pandemic and informing vaccination strategies. We evaluated SARS-CoV-2 antibody dynamics over 10 months in 963 individuals who predominantly experienced mild COVID-19. Investigating 2,146 samples, we initially detected SARS-CoV-2 antibodies in 94.4%
Kanika Vanshylla et al.
Cell host & microbe, 30(1), 69-82 (2022-01-02)
A fraction of COVID-19 convalescent individuals mount a potent antibody response to SARS-CoV-2 with cross-reactivity to SARS-CoV-1. To uncover their humoral response in detail, we performed single B cell analysis from 10 SARS-CoV-2 elite neutralizers. We isolated and analyzed 126
Monique G P van der Wijst et al.
Science translational medicine, 13(612), eabh2624-eabh2624 (2021-08-26)
Neutralizing autoantibodies against type I interferons (IFNs) have been found in some patients with critical coronavirus disease 2019 (COVID-19), the disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). However, the prevalence of these antibodies, their longitudinal dynamics across
Artikel
Purify monoclonal or polyclonal IgG from serum, cell culture supernatant or ascitic fluid using the HiTrap Protein G HP from Cytiva, an affinity-exclusion chromatography product containing Sepharose-immobilized Protein G.
This page describes immunoprecipitation (immunoaffinity or pull-down techniques).
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of antibodies.
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
Alle anzeigen
Protokolle
This page provides information about different pull-down assays for the further isolation of multiprotein complexes to identify their components with products from Cytiva.
Auf dieser Seite finden Sie Informationen über verschiedene Pulldown-Assays für die weitere Isolation von Multiproteinkomplexen zur Identifizierung ihrer Komponenten mit Produkten von Cytiva.
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using Protein G Sepharose 4 Fast Flow from Cytiva.
This page shows how to prepare samples for purification with affinity chromatography.