SAB4301134
Anti-6-His antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
6 His epitope tag, Anti His Antibody Sigma, Anti His Antibody Sigma - Anti-6×His antibody produced in rabbit
Größe auswählen
€ 329,00
Größe auswählen
About This Item
€ 329,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
46 kDa
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)