Fortfahren mit
A7058
Monoklonaler Anti-Polyhistidin−Peroxidase-Antikörper der Maus in Maus hergestellte Antikörper
clone HIS-1, purified from hybridoma cell culture
Anti-polyHistidine−Peroxidase antibody, Mouse monoclonal
Synonym(e):
Monoklonaler Anti-polyhistidin-Antikörper, Monoklonales 6-His-Epitop-Tag, Monoklonales 6xHis-Tag, Monoklonales HHHHHH-Epitop-Tag, Monoklonales Hexahistidin-Tag, Monoklonales His-Tag, Monoklonales His6-Tag, Monoklonales Histidin-Tag, Monoklonales Polyhistidin-Tag
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 829,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
HIS-1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
152
€ 829,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
HIS-1, monoclonal
form
lyophilized powder
packaging
vial of 0.5 mL
concentration
5-11 mg/mL
technique(s)
western blot: 1:2,000 using lysates of Escherichia coli induced to express a 6xHis tagged protein
isotype
IgG2a
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Der monoklonale Anti-Polyhistidin-Peroxidase-Konjugat-Antikörper erkennt native und denaturierte Formen von synthetischem Polyhistidin und mit Polyhistidin markierte Fusionsproteine. Das Produkt reagiert mit Fusionsproteinen, die von den prokaryotischen Expressionsvektoren pET, pRSET und pTrc exprimiert werden.
Immunogen
Rekombinantes, mit Polyhistidin markiertes Fusionsprotein.
Application
Antikörper für Immunblotting geeignet. Arbeitsverdünnung 1:20
Auch für Dot-Blot-Assays und ELISA geeignet
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper erkennt synthetisches sowie natives oder denaturiertes Polyhistidin und reduzierte Formen von mit 6X Histidinen markierten Proteinen, die in ausgewählten Vektoren exprimiert werden.
Physical form
Lyophilisiert aus 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, mit 1 % Rinderserumalbumin und 0,05 % MIT.
Preparation Note
Das Antikörperkonjugat sollte mit 0,5 ml entionisiertem Wasser rekonstituiert werden.
Hergestellt mittels der zweistufigen Glutaraldehydmethode nach Avrameas, S., et al., Scand. J. Immunol., 8, Suppl. 7, 7 (1978).
Legal Information
Dieses Produkt unterliegt dem Patent DE 19507166 und ausländischen Äquivalenten, die ausschließlich für QIAGEN GmbH, Qiagen Strasse 1, D-40724 Hilden, Deutschland, lizensiert sind.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A5588SAB4200620H1029
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
-
conjugate
unconjugated
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
HIS-1, monoclonal
clone
HIS-1, monoclonal
clone
HIS-1, monoclonal
clone
HIS-1, monoclonal
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
isotype
IgG2a
isotype
IgG2a
isotype
IgG2a
isotype
IgG2a
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. To whom it may concern. Is the antibody Anti-his 6 tag hrseradish Peroxidase conjugated? Thank you
    1 answer
    1. This product is horseradish peroxidase conjugated.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Ireland
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Very good
    Very good antibody, we use the antibody for wet lab practicals and it works very well.
    Helpful?