Merck
11922416001
Roche
Anti-His6
from mouse IgG1
Synonym(e):
Metallchelat-Affinitätschromatographie
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Form
lyophilized
Verpackung
pkg of 100 μg
Hersteller/Markenname
Roche
Isotyp
IgG1
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anti-His6 ist ein monoklonaler Antikörper gegen His6-getaggte Proteine. Anti-His6 zeichnet sich durch die spezifische Erkennung eines Epitops von sechs aufeinanderfolgenden Histidinrückständen von natürlichen und rekombinanten Proteinen aus. Der Antikörper reagiert mit nativen und denaturierten Histidin-getaggten Fusionsproteinen, unabhängig von der Lage des Histidin-Tags in der Proteinsequenz.
Spezifität
Anti-His6 zeichnet sich durch die spezifische Erkennung eines Epitops von sechs aufeinanderfolgenden Histidinrückständen (His6) in natürlichen und rekombinanten Proteinen aus. Es reagiert sowohl mit nativen als auch mit denaturierten Histidin-getaggten Fusionsproteinen, unabhängig von der Lage des Histidin-Tags in der Proteinsequenz. Darüber hinaus erkennt Anti-His6 präferentiell das C-terminale His6-Epitop mit hoher Sensitivität. Anti-His6 ermöglicht unabhängig vom verwendeten Expressionssystem die spezifische und empfindliche Detektion von Histidin-getaggten Proteinen.
Der Antikörper erkennt ein Epitop von sechs aufeinanderfolgenden Histidinrückständen (His6) in natürlichen und rekombinanten Proteinen. Er reagiert sowohl mit nativen als auch mit denaturierten Histidin-getaggten Fusionsproteinen, unabhängig von der Lage der Epitopsequenz.
Anwendung
Anti-His6 wird zum Nachweis des His6-getaggten Proteins bei folgenden Anwendungen verwendet:
  • Immunblotting (z. B. Dot Blots und Western Blots)
  • Immunpräzipitation
  • Immunoassays (ELISA)
  • Immunzytochemie
  • Immunfluoreszenz
Angaben zur Herstellung
Stabilisatoren: BSA
Arbeitskonzentration: Die Arbeitskonzentration eines Konjugats hängt von der Anwendung und dem Substrat ab.
Die folgenden Konzentrationen sind als Richtlinie zu verstehen:
  • ELISA: zum Nachweis von 0,1 μg/ml; zum Beschichten von 1 bis 5 μg/ml
  • Immunpräzipitation: 0,5 bis 5 μg/ml
  • Western-Blot: 0,2 bis 0,5 μg/ml
Rekonstituierung
Einer Endkonzentration von 100 μg/ml ist 1 ml bidestilliertes Wasser hinzufügen.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aniek D van der Woude et al.
Microbial cell factories, 15, 60-60 (2016-04-10)
Erythritol is a polyol that is used in the food and beverage industry. Due to its non-caloric and non-cariogenic properties, the popularity of this sweetener is increasing. Large scale production of erythritol is currently based on conversion of glucose by
Darija Putar et al.
Open biology, 14(1), 230372-230372 (2024-01-24)
RasG is a major regulator of macropinocytosis in Dictyostelium discoideum. Its activity is under the control of an IQGAP-related protein, IqgC, which acts as a RasG-specific GAP (GTPase activating protein). IqgC colocalizes with the active Ras at the macropinosome membrane
Ji-Young Lim et al.
Cancer immunology research, 9(5), 503-513 (2021-03-28)
Progression of multiple myeloma is regulated by factors intrinsic to the clonal plasma cells (PC) and by the immune effector cells in the tumor microenvironment. In this study, we investigated the interaction between CD304 expression on myeloid-derived suppressor cells (MDSC)
Salvatore Antonio Maria Cubisino et al.
Frontiers in molecular biosciences, 11, 1334819-1334819 (2024-04-12)
COVID-19, the infectious disease caused by the most recently discovered coronavirus SARS- CoV-2, has caused millions of sick people and thousands of deaths all over the world. The viral positive-sense single-stranded RNA encodes 31 proteins among which the spike (S)
Michael Kisiela et al.
The FEBS journal, 285(2), 275-293 (2017-11-21)
The human dehydrogenase/reductase SDR family member 4 (DHRS4) is a tetrameric protein that is involved in the metabolism of several aromatic carbonyl compounds, steroids, and bile acids. The only invertebrate DHRS4 that has been characterized to date is that from