Merck
SAB2702218
Sigma-Aldrich
Monoklonales Anti-6X His-Tag in Maus hergestellte Antikörper
clone GT359, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Mouse Anti-Hexa Histidine tag
Größe auswählen
100 μL
€ 430,00
€ 430,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 430,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
€ 430,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GT359, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
1mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 500-3000
Isotyp
IgG3
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
6X-His ist ein Histidin-Tag, das aus einer Reihe von Histidinresten am Amino- oder Carboxyterminus eines Proteins besteht.
Immunogen
Das Immunogen, das zur Herstellung dieses Antikörpers verwendet wird, entspricht dem 6X-His-Tag
Anwendung
Empfohlene Ausgangsverdünnungen: ELISA: 1:1.000–1:10.000, ICC/IF: 1:100–1:2.000, IP: 1:100–1:500, WB: 1:500–1:3.000. Noch nicht mit anderen Anwendungen geprüft. Optimale Arbeitsverdünnungen sollten vom Anwender experimentell bestimmt werden.
Der monoklonale Anti-6X-His-Tag-Antikörper, der in Mäusen produziert wird, wurde in Co-Immunpräzipitation (Co-IP) und Immunblotting eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Das 6X-His-Tag beeinflusst die Struktur und Funktion von Proteinen nicht und kann für die Antikörperherstellung verwendet werden. Es wird auch zum Aufreinigen von Proteinen in der nativen oder denaturierenden Form verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluieren Sie unsere Antikörper ohne jedes Risiko. Sollte der Antikörper in Ihrer Anwendung nicht funktionieren, erhalten Sie eine volle Gutschrift oder einen Ersatz-Antikörper. Erfahren Sie mehr.
Sonstige Hinweise
Aufreinigung: Affinitätsaufgereinigt durch Protein G
Physikalische Form
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung, ohne zugegebene Konservierungsmittel.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mohaddeseh Nasir Shirazi et al.
Iranian journal of biotechnology, 22(1), e3602-e3602 (2024-06-03)
Uricase or urate oxidase, as a therapeutic enzyme, is extensively applied to oxidize accumulated uric acid in the body to soluble form to treat related illnesses. This study was conducted with the aim of searching for potential sources of uricase-producing
SKP2-and OTUD1-regulated non-proteolytic ubiquitination of YAP promotes YAP nuclear localization and activity.
Yao F, et al.
Nature Communications, 9(1), 2269-2269 (2018)
Erratum: Engineering of the Recombinant Expression and PEGylation Efficiency of the Therapeutic Enzyme Human Thymidine Phosphorylase.
Frontiers Production Office
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 10, 878674-878674 (2022)
Jordan Demone et al.
PloS one, 17(12), e0277668-e0277668 (2022-12-15)
Agroinfiltration is a method used in biopharming to support plant-based biosynthesis of therapeutic proteins such as antibodies and viral antigens involved in vaccines. Major advantages of generating proteins in plants is the low cost, massive scalability and the rapid yield
James S Terry et al.
Virology, 558, 28-37 (2021-03-15)
To help fight COVID-19, new molecular tools specifically targeting critical components of the causative agent of COVID-19, SARS-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2), are desperately needed. The SARS-CoV-2 nucleocapsid protein is critical for viral replication, integral to viral particle assembly, and a major diagnostic