Fortfahren mit
70796-M
His•Tag® monoklonaler Antikörper
Novagen®
Synonym(e):
Anti-His-Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
3 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 114,00
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 935,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
1
€ 114,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
antibody form
purified antibody
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Der monoklonale HIS TAG® Antikörper ist ein monoklonaler Maus-Antikörper (IgG1), der gegen die HIS TAG® Sequenz gerichtet ist, die von vielen der NOVAGEN® Expressionsvektoren sowie weiteren kommerziell erhältlichen Vektoren kodiert wird. Der Antikörper erkennt fünf aufeinander folgende Histidin-Rückstände unabhängig vom umgebenden Aminosäurekontext. Die hohe Affinität (Kd = 5 x 10-8 bis 1 x 10-9 M) ermöglicht den empfindlichen, spezifischen Nachweis von HIS TAG® Fusionsproteinen bei Antikörperkonzentrationen von 0,1–0,2 g/mL. Der monoklonale HIS TAG® Antikörper bindet an N-terminale, C-terminale und interne HIS TAG® Sequenzen. Dieser Antikörper erkennt zudem die rekombinanten Markerbanden in den Western-Markern Perfect Protein<TMSYMBOL></TMSYMBOL> und Trail Mix<TMSYMBOL></TMSYMBOL> für eine anwenderfreundliche Visualisierung präziser interner Standards bei Western Blots*. Um beim Western Blotting einen möglichst niedrigen Hintergrund zu erreichen, wird Alkali-lösliches Casein als Blockierungsmittel empfohlen. Die Packungsgröße von 100 g enthält genügend gereinigte Antikörper für 1000 mL Arbeitslösung.
* Nicht für den HRP-basierten Nachweis von Trail Mix Western-Markern empfohlen.
Empfindlicher, spezifischer Nachweis von His•Tag-Fusionsproteinen
Legal Information
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)