Wichtige Dokumente
SAB4200651
Monoclonal Anti-Histone H3 (C-terminal) antibody produced in mouse
clone H6.10, purified from hybridoma cell culture
Größe auswählen
€ 488,00
Größe auswählen
About This Item
€ 488,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
H6.10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~14 kDa
Speziesreaktivität
chicken, human, monkey, hamster, canine
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using using histones isolated from human HeLa cells.
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using using HeLa cells.
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HIST1H3A(8350)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunofluorescence
- western blotting
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)