Fortfahren mit
GERPN800E
Amersham ECL Rainbow Marker - Full Range
Full Range, Cytiva RPN800E
Synonym(e):
Molekulargewichtsmarker, Proteinmarker, Proteinleitern und Standards für SDS-PAGE
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105331
Form:
liquid
Solubility:
cold water: soluble (Easily soluble in cold and hot water)
Storage temp.:
−20°C
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
feature
wetted part: no, Full Range
packaging
pkg of 250 μL
manufacturer/tradename
Cytiva RPN800E
color
Brownish-red
solubility
cold water: soluble (Easily soluble in cold and hot water)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Rainbow-Molekulargewichtsmarker wurden für eine schnellere, einfachere Identifizierung von Proteinen auf SDS-Polyacrylamidgelen optimiert. Die gebrauchsfertigen Marker ergeben schärfere und intensivere Banden auf Gelen und Blots. Zudem weisen die Banden einen größeren Abstand zueinander auf, wodurch die Molekülgewichte genauer bestimmt werden können. Die leuchtenden, unverwechselbaren Farben der Marker ermöglichen eine einfachere Bestätigung des Transfers auf Blotting-Membranen und der Ausrichtung.
Die Rainbow-Molekulargewichtsmarker bestehen aus einer Mischung individuell gefärbter Proteine, die in Kombination Banden gleicher Farbintensität bilden. Die ungefähre Proteinkonzentration beträgt, je nach Produkt, 1 bis 2 mg/mL. Eine Packungsgröße von 250 μL reicht für 50 Minigele (10 × 8 cm) oder 25 große Gele (20 × 20 cm).
Application
Für industrielle Anwendungen: Analysereagenz, Forschung
Amersham ECL Rainbow Marker - Full-Range wurde als Molekulargewichtsmarker für Immunblotting und SDS-PAGE (Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamidgel-Elektrophorese) eingesetzt.
Features and Benefits
  • Überwachen Sie den Fortschritt der Proteinelektrophorese und beurteilen Sie ohne Färbung die Transfereffizienz und das Molekulargewicht von Blot-Proteinen.
  • Farbintensive, vorgefärbte vielfarbige Banden ermöglichen die einfachere Unterscheidung nah verwandter Proteine.
  • Full-Range Rainbow-Marker (Mr 12.000 bis 225.000) verwenden zehn separate Proteine mit sechs unterschiedlichen Farben.
  • High-Range Rainbow-Marker (Mr 12.000 bis 225.000) verwenden acht separate Proteine mit sechs unterschiedlichen Farben.
  • Low-Range Rainbow-Marker (Mr 3.500 bis 38.000) verwenden sieben separate Proteine mit fünf unterschiedlichen Farben.
  • Für die Verwendung mit SDS-PAGE
Preparation Note
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Analysis Note
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Legal Information
Amersham is a trademark of Cytiva
ECL is a trademark of Cytiva
Rainbow is a trademark of Cytiva
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GERPN755EGERPN756EGERPN850E
manufacturer/tradename
Cytiva RPN800E
manufacturer/tradename
Cytiva RPN755E
manufacturer/tradename
Cytiva RPN756E
manufacturer/tradename
Cytiva RPN850E
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
solubility
cold water: soluble (Easily soluble in cold and hot water)
solubility
cold water: soluble (Easily soluble in cold and hot water)
solubility
cold water: soluble (Easily soluble in cold and hot water)
solubility
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
color
Brownish-red
color
-
color
Brownish-red
color
Brownish-red
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)