Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 482,00 |
200 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 636,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Anti-GAPDH in Kaninchen hergestellte Antikörper, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~36 kDa
species reactivity
mouse, rat, human
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using mouse NIH3T3 cell lysates, indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using rat NRK cells, western blot: 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of human HeLa cells
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
rat ... Gapdh(24383)
General description
Immunogen
Application
- Krebszellen-Extrakten des Menschen
- Muskelgewebe-Extrakten von älteren Mäusen mit Sarkopenie
- Myokard-Trabekel oder -Proben der Maus
- embryonalen Fibroblasten der Maus
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Zur Langzeitlagerung in Arbeitsaliquoten einfrieren. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen oder die Aufbewahrung in „frostfreien“ Gefrierschränken wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eingetreten ist, die Lösung vor dem Gebrauch durch Zentrifugieren klären. Nicht verwendete Arbeitsverdünnungen sollten nach 12 Stunden entsorgt werden.
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody | description Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-GAPDH in Kaninchen hergestellte Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?