Merck
SAB5600206
Sigma-Aldrich
Anti-TUBA1B (alpha-tubulin ubiquitous) Antibody
rabbit monoclonal, RM113
Synonym(e):
Tubulin alpha-1A chain, Tubulin alpha-1B chain
Größe auswählen
100 μL
€ 414,00
€ 414,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 414,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 414,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Produktbezeichnung
Anti-alpha-Tubulin antibody, Rabbit monoclonal, recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM113, purified immunoglobulin
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM113, monoclonal
recombinant monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
all
Methode(n)
ChIP: 1:200
ELISA: suitable (assay dependent concentration)
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 1:200
immunohistochemistry: 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:200
western blot: 1:1000
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TUBA1A(7846)
Verwandte Kategorien
Spezifität
This antibody reacts to alpha-Tubulin, including Tubulin alpha-1A chain and Tubulin alpha-1B chain.
Immunogen
A peptide corresponding to the C-terminus of alpha-Tubulin
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fei Shen et al.
Oncology letters, 20(5), 223-223 (2020-09-25)
An increasing amount of evidence has demonstrated the importance of microRNAs (miRNAs/miRs) in the tumorigenesis of malignant types of cancer, and data retrieved from The Cancer Genome Atlas database revealed that miR-3690 was upregulated in thyroid cancer (TC). The present
Milaid Granadillo Rodríguez et al.
Frontiers in genome editing, 5, 1196697-1196697 (2023-06-16)
APOBEC3 (A3) enzymes deaminate cytosine to uracil in viral single-stranded DNA as a mutagenic barrier for some viruses. A3-induced deaminations can also occur in human genomes resulting in an endogenous source of somatic mutations in multiple cancers. However, the roles