Merck
SAB2702216
Sigma-Aldrich
Monoklonales Anti-Strep-Tag in Maus hergestellte Antikörper
clone GT661, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti Strep Antibody, Anti Strep Antibody - Monoclonal Anti-Strep Tag antibody produced in mouse
Größe auswählen
100 μL
€ 430,00
€ 430,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 430,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
€ 430,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GT661, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Konzentration
1mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1000-10000
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Immunogen
Das Immunogen, das zur Herstellung dieses Antikörpers verwendet wird, entspricht dem Strep-Tag
Anwendung
Empfohlene Ausgangsverdünnungen: ICC/IF: 1:100–1:1000, IP: 1:100–1:500, WB: 1:1000–1:10000. Noch nicht mit anderen Anwendungen geprüft. Optimale Arbeitsverdünnungen sollten vom Anwender experimentell bestimmt werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluieren Sie unsere Antikörper ohne jedes Risiko. Sollte der Antikörper in Ihrer Anwendung nicht funktionieren, erhalten Sie eine volle Gutschrift oder einen Ersatz-Antikörper. Erfahren Sie mehr.
Sonstige Hinweise
Aufreinigung: Affinitätsaufgereinigt durch Protein G
Physikalische Form
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung, ohne zugegebene Konservierungsmittel.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xingxing Ren et al.
Frontiers in microbiology, 10, 1625-1625 (2019-08-06)
The influenza A virus replicates in a broad range of avian and mammalian species by hijacking cellular factors and processes. Avian influenza A viruses (AIVs) generally propagated poorly in mammalian cells, but some mutants of virus-encoded RNA polymerase components, especially
Binbin Jin et al.
Insect science, 28(6), 1601-1620 (2020-11-13)
Sexual development in insects is regulated by a complicated hierarchical cascade of sex determination. The primary signals are diverse, whereas the central nexus doublesex (dsx) gene is relatively conserved within the pathway. Aedes (Stegomyia) albopictus is an important vector with
Laurita Boff et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(20) (2020-10-25)
Influenza virus infections represent a major public health issue by causing annual epidemics and occasional pandemics that affect thousands of people worldwide. Vaccination is the main prophylaxis to prevent these epidemics/pandemics, although the effectiveness of licensed vaccines is rather limited
Nenavath Gopal Naik et al.
Microbiology spectrum, 10(5), e0232222-e0232222 (2022-09-30)
Over the last 2 years, several global virus-host interactome studies have been published with SARS-CoV-2 proteins with the purpose of better understanding how specific viral proteins can subvert or utilize different cellular processes to promote viral infection and pathogenesis. However, most
Kasper J Mygind et al.
International journal of molecular sciences, 25(11) (2024-06-19)
Desmoplasia is a common feature of aggressive cancers, driven by a complex interplay of protein production and degradation. Basigin is a type 1 integral membrane receptor secreted in exosomes or released by ectodomain shedding from the cell surface. Given that
Questions
  1. Guten Tag, welche ist die Konzentration des Antikörpers? Es ist nur die Menge der Lösung angegeben. Danke und Grüße, AG
    1 answer
    1. As listed in the "Properties" section of the website. The concentration is 1 mg/mL.