Merck
SAB1305514
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-MOUSE IRGM1 (C-TERMINAL) antibody produced in mouse
clone 403CT8.5.5, crude ascites, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Ifi1, Iigp3, Immunity-related GTPase family M protein 1, Irgm, Irgm1
Größe auswählen
100 μL
€ 409,00
€ 409,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 409,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 409,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
crude ascites
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
403CT8.5.5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
46552 Da
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
western blot: 1:1000-1:16000
Isotyp
IgM
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Irgm1(15944)
Physikalische Form
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)