Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 137,00 |
Über diesen Artikel
form
solid
Quality Segment
color
light yellow
solubility
H2O: slightly soluble 0.2 mg/mL, 0.1 M HCl: slightly soluble 0.3 mg/mL, ethanol: 1.5 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2 mg/mL
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC3(CC2)N(CNC3=O)c4ccccc4
InChI
1S/C23H26FN3O2/c24-19-10-8-18(9-11-19)21(28)7-4-14-26-15-12-23(13-16-26)22(29)25-17-27(23)20-5-2-1-3-6-20/h1-3,5-6,8-11H,4,7,12-17H2,(H,25,29)
InChI key
DKGZKTPJOSAWFA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description solid | description powder | description - | description solid |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility 0.1 M HCl: slightly soluble 0.3 mg/mL, H2O: slightly soluble 0.2 mg/mL, ethanol: 1.5 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2 mg/mL | solubility 0.1 M HCl: 3 mg/mL, ethanol: soluble, H2O: insoluble, DMSO: soluble, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.39 mg/mL | solubility H2O: insoluble, DMSO: ≥20 mg/mL, ethanol: soluble | solubility 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 4.3 mg/mL, ethanol: 5.6 mg/mL, H2O: insoluble |
| Gene Information human ... ADRA1B(147), DRD2(1813), DRD3(1814), HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356) | Gene Information human ... ABCB1(5243), ADRA1A(148), ADRA2A(150), ADRA2C(152), CHRM1(1128), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), EBP(10682), HRH1(3269), HTR2A(3356), HTR2C(3358), HTR7(3363), KCNH1(3756), KCNH2(3757), PRNP(5621) | Gene Information human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816) | Gene Information human ... CHRM3(1131), CHRM4(1132) |
| color light yellow | color white | color white | color white |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?