Fortfahren mit
S7771
(S)-(−)-Sulpirid
≥98% (titration)
Synonym(e):
(S)-(−)-5-(Aminosulfonyl)-N-(1-ethyl-2-pyrrolidinylmethyl)-2-methoxybenzamid, Levosulpirid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H23N3O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
341.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (titration)
€ 83,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (titration)
mp
183-186 °C (lit.)
originator
Sanofi Aventis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2cc(ccc2OC)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C15H23N3O4S/c1-3-18-8-4-5-11(18)10-17-15(19)13-9-12(23(16,20)21)6-7-14(13)22-2/h6-7,9,11H,3-5,8,10H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,20,21)/t11-/m0/s1
InChI key
BGRJTUBHPOOWDU-NSHDSACASA-N
Application
(S)-(−)-Sulpiride was used to study the effect of dopamine D2 receptor function on activation of KCNQ potassium channels10 and on depression-like behavior in ovariectomized female rats.11
Biochem/physiol Actions
D2 Dopamin-Rezeptor-Antagonist; antipsychotisch
(S)-(−)-Sulpiride or Levosulpiride blocks the inhibitory enteric D2 receptors (neuronal and muscular). It has prokinetic activity and is effective in the treatment of functional dyspepsia and gastroparesis in insulin-dependent diabetes mellitus patients.7,8 Since dopamine controls human sexual function, (S)-(−)-Sulpiride is reportedly effective in treatment of erectile dysfunctions.9
Features and Benefits
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
34002S8010SML2741
assay
≥98% (titration)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
originator
Sanofi Aventis
originator
-
originator
Sanofi Aventis
originator
-
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814)
rat ... Adra1a(29412), Drd2(24318), Drd3(29238), Htr1a(24473), Htr2a(29595)
Gene Information
-
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760), CA4(762), CA5A(763), CA5B(11238), CA9(768), DRD2(1813)
Gene Information
-
mp
183-186 °C (lit.)
mp
183-186 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-(−)-Sulpirid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)