Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 77,30 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 124,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
SMILES string
O.Cl.Cl.CN1CCN(CC1)CC(=O)N2c3ccccc3NC(=O)c4csc(C)c24
InChI
1S/C19H22N4O2S.2ClH.H2O/c1-13-18-14(12-26-13)19(25)20-15-5-3-4-6-16(15)23(18)17(24)11-22-9-7-21(2)8-10-22;;;/h3-6,12H,7-11H2,1-2H3,(H,20,25);2*1H;1H2
InChI key
HZWCRPGARSMPNS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CHRM1(1128)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay >99.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: >10 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble | solubility H2O: >10 mg/mL |
| color white | color white to light yellow | color - | color yellow to orange |
| Gene Information human ... CHRM1(1128) | Gene Information human ... CHRM1(1128) | Gene Information - | Gene Information - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| T122-25MG | 04061832093819 |
| T122-10MG | 04061832093802 |
| T122-100MG | 04061832093796 |