Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 120,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 284,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Buspiron -hydrochlorid,
form
powder
Quality Segment
originator
Bristol-Myers Squibb
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1CCCCN3CCN(CC3)c4ncccn4
InChI
1S/C21H31N5O2.ClH/c27-18-16-21(6-1-2-7-21)17-19(28)26(18)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20;/h5,8-9H,1-4,6-7,10-17H2;1H
InChI key
RICLFGYGYQXUFH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR1A(3350)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| originator Bristol-Myers Squibb | originator - | originator - | originator - |
| Gene Information human ... HTR1A(3350) | Gene Information human ... HTR1A(3350) | Gene Information human ... HTR1A(3350) | Gene Information human ... HTR1A(3350) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Buspiron -hydrochlorid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?