Wichtige Dokumente
S5637
Sulfamethazine sodium salt
≥98%
Synonym(e):
4-Amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder
Lagerbedingungen
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
H2O: soluble 50 mg/mL
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Wirkungsweise
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na].Cc1cc(C)nc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
InChI
1S/C12H14N4O2S.Na.H/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11;;/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16);;
InChIKey
WIVZAHIZHZEEOX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)