Fortfahren mit
S4014
Spectinomycin -dihydrochlorid Pentahydrat
powder, suitable for cell culture and plant cell culture, BioReagent
Synonym(e):
Spectinomycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 177,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 671,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H24N2O7 · 2HCl · 5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
495.35
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
244-554-3
MDL number:
€ 177,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Spectinomycin -dihydrochlorid Pentahydrat, powder, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
synthetic (inorganic)
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
potency
≥603 μg per mg
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white to pale buff
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL at 
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
application(s)
agriculture
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.O.Cl.Cl.CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
InChI
1S/C14H24N2O7.2ClH.5H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;;;;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;2*1H;5*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;;;/m1......./s1
InChI key
DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
General description
Chemische Struktur: Aminoglykosid
Spectinomycin wird im Allgemeinen zur Behandlung von Gonorrhoe bei Männern eingesetzt, und eine bereits abgeschlossene Studie zeigt, dass Spectinomycin-Dihydrochlorid-Pentahydrat auch eine wirksame Behandlung gegen Gonorrhoe bietet.[1] Klinisch gesehen kann Spectinomycin-Dihydrochlorid-Pentahydrat in Injektionen leichter verwendet werden, da es eine höhere Löslichkeit aufweist als Spectinomycin.[2]
Application
Spectinomycin ist ein Aminocyclitol-Antibiotikum, das aus Streptomyces spectabilis gewonnen wird. Es hat sich als vielseitig einsetzbar erwiesen, u. a. zur Behandlung von akuter gonorrhoischer Urethritis und Zervizitis, zur Markierung von Zellschichten für die Überwachung des Zellschicksals während der Blattentwicklung, als Selektionsmarker in pflanzenbezogenen Transformationssystemen für Pflanzenzellen, die das Markergen Spcr enthalten, zur Untersuchung von Atemwegsinfektionen bei Rindern, die durch Pasteurella multocida und Mannheimia haemolytica verursacht werden, und zur Erzeugung von Pflanzen, die ein Defizit an plastidär kodierten RNA-Polymerasen auf MS-Agar-Medien aufweisen. Spectinomycin wird auch zur Amplifikation von Plasmid-tragenden Replikonen mit niedriger Kopienzahl verwendet. Für Zellkulturanwendungen sollte es in einer Konzentration von 7,5–20 mg/L zugegeben werden.
Spectinomycin-Dihydrochlorid-Pentahydrat wird als Zusatz in verschiedenen Medienarten verwendet.[3][4]
Biochem/physiol Actions
Wirkungsweise: Spectinomycin wirkt durch Hemmung der Proteinsynthese und -verlängerung, indem es an die bakterielle 30S-Ribosomen-Untereinheit bindet und in die Peptidyl-tRNA-Translokation eingreift.
Resistenzmethode: Eine Mutation in rpsE, dem Gen für das ribosomale Protein S5, verhindert die Bindung von Spectinomycin. Resistenz erfolgt auch durch das Aminoglykosid-3-′-Adenyltransferase-Gen (aadA).
Antimikrobielles Spektrum: Spectinomycin wirkt gegen gramnegative und grampositive Bakterien.
Preparation Note
Stammlösungen sollten mit 10 mg/mL in Wasser präpariert und mittels Filtration sterilisiert werden.
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem trockenen Ort aufbewahren.
Disclaimer
Die Lösungen können mehrere Wochen lang bei 2–8 °C oder für längere Zeiträume bei -20 °C gelagert werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S9007S26471618003
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the tolerance temperature?
    1 answer
    1. This product should be stored in 2-8°C in powdered format. The solution can be stored at 2-8°C for several weeks or at -20°C for more extended periods.