S0445
Anti-Serotonin 5-HT2B Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-5-HT(2B), Anti-5-HT-2B, Anti-5-HT2B
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verfügbarkeit
not available in Japan
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-6 μg/mL using human brain, neurons and glia
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HTR2B(3357)
mouse ... Htr2b(15559)
rat ... Htr2b(29581)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable