Fortfahren mit
DNTP100
Desoxynukleotid-Set, 100 mM
Individual dNTPs for routine PCR; 0.25 mL each
Synonym(e):
DNTP-Set für PCR
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 362,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106305
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
€ 362,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
feature
PCR Additives
concentration
100 mM
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Desoxynukleotidtriphosphate (dNTP) sind organische Moleküle, die eine an Desoxyribose gebundene Nukleobase enthalten.[1] Dieses dNTP-Set enthält jeweils 0,25 ml von wässrigen 100-mmol/l-Lösungen der vier Desoxyribonukleotide Desoxyriboseadenosintriphosphat (dATP), Desoxyribosecytidintriphosphat (dCTP), Desoxyriboseguanosintriphosphat (dGTP) und Desoxyribosethymidintriphosphat (dTTP) in separaten Röhrchen für eine praktische und einfache Einrichtung der PCR-Reaktion.
Application
Das Desoxynukleotid-Set, 100 mmol/l wird als Komponente der Reaktionsmischung für Polymerase-Kettenreaktionen (PCR) verwendet. Es wird außerdem als Komponente der Reaktionsmischung für ARMS-PCR (amplification refractory mutation system polymerase chain reaction) zur Genotypisierung von Einzelnukleotid-Polymorphismus (SNP) verwendet.
Das Desoxynukleotid-Set, 100 mmol/l wird wie folgt eingesetzt:
  • Biotinylieren von λ-DNA für Messungen mit magnetischen Pinzetten
  • RAPD-PCR[2]
  • Erzeugung und Markierung von FISH-Sonden[2]
  • PCR-Amplifikation von genomischer DNA
  • Multiplex-PCR
  • Erststrang-cDNA-Synthese
  • TUNEL-Markierung
  • RT-PCR
  • als Komponente der Reaktionsmischung für die Polymerase-Kettenreaktion[3]
Biochem/physiol Actions
Desoxynukleotidtriphosphate (dNTP) sind Substrate für DNA-Polymerisationsenzyme.[4] Sie dienen als Baublöcke für Nukleinsäurenmoleküle und sind sauer. dNTP sind Schlüsselkomponenten von PCR-Mastermixen und sind wesentlich für die Amplifikation von DNA. Das optimale Maß an dNTP gewährleistet eine korrekte Chromosomenreplikation und erhält dadurch die Genomstabilität.[5]
Features and Benefits
  • Als 4 separate Röhrchen mit dNTP bereitgestellt
  • Ermöglicht die Optimierung von individuellen dNTP-Konzentrationen.
Packaging
0,25 ml mit je 100 mM dATP, dCTP, dGTP und dTTP.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
DNTP100ADNTP10D7295
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
color
colorless
color
colorless
color
colorless
color
colorless
concentration
100 mM
concentration
100 mM
concentration
10 mM
concentration
10 mM
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Desoxynukleotid-Set, 100 mM
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)