This product is soluble in 0.5M HCl at a concentration of 50mg/mL, yielding a clear faint yellow solution.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 265,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 402,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.450,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
(−)-Norepinephrin, ≥98%, crystalline
Quality Segment
assay
≥98%
form
crystalline
color
off-white to tan
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,8,10-12H,4,9H2/t8-/m0/s1
InChI key
SFLSHLFXELFNJZ-QMMMGPOBSA-N
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
rat ... Adra1a(29412), Adra1d(29413), Adra2a(25083), Adrb1(24925), Adrb2(24176), Drd1a(24316), Drd2(24318)
General description
Application
- als α- und β-AR-Agonist zur Stimulation von Mausorganoiden zur Untersuchung der durch Stimulation des Adrenozeptors (AR) im Darmepithel aktivierten Signalwege[1]
- zur Messung der Monoaminkonzentrationen in verschiedenen limbischen Regionen von Mäusehirnen mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) in Verbindung mit einer elektrochemischen Substanz, die mit einem Autosampler ausgestattet ist
- als Dispergiermittel im Biofilm-Dispersionstest zur Untersuchung seiner Auswirkungen auf die Dispersion von Biofilmen mit Mannheimia haemolytica
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form crystalline | form powder | form crystalline solid | form solid |
| assay ≥98% | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (LC/MS) | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| color off-white to tan | color white to light brown | color white | color white |
| Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How should Product A7257, (-)-Norepinephrine, be dissolved?
1 answer-
Helpful?
-
-
What are the differences between Product No. A7257, (-)-Norepinephrine and Product No. A0937, (±)-Norepinephrine (+)-bitartrate salt?
1 answer-
Product No. A7257, is the free base form of the (-) isomer; it is not water soluble. Product No. A0937 is the bitartrate salt of the racemic (+/-) mixture; it is soluble in water at a concentration of 50 mg/mL.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
How long is a solution of Product A7257, (-)-Norepinephrine, stable?
1 answer-
A stock solution of 1 mg/ml or greater may be stored frozen in aliquots. Avoid freeze-thaw cycles. When the solution gets a pink cast, the product has degraded.