Wichtige Dokumente
S0278
(±)-Sotalol -hydrochlorid
≥98% (TLC), powder, β-Adrenoceptor antagonist
Synonym(e):
N-{4-[1-Hydroxy-2-(isopropylamino)-ethyl]-phenyl}-methansulfonamid -hydrochlorid
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
(±)-Sotalol -hydrochlorid, ≥98% (TLC), powder
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
H2O: 20 mg/mL
Ersteller
Bayer
SMILES String
Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C12H20N2O3S.ClH/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17;/h4-7,9,12-15H,8H2,1-3H3;1H
InChIKey
VIDRYROWYFWGSY-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155) , KCNH2(3757)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCActive Filters