Wichtige Dokumente
269476
N-Acetylprocainamid
≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
138-140 °C (lit.)
Löslichkeit
soluble 1%, clear, colorless to faintly yellow (1N HCl)
Funktionelle Gruppe
amide
amine
SMILES String
CCN(CC)CCNC(=O)c1ccc(NC(C)=O)cc1
InChI
1S/C15H23N3O2/c1-4-18(5-2)11-10-16-15(20)13-6-8-14(9-7-13)17-12(3)19/h6-9H,4-5,10-11H2,1-3H3,(H,16,20)(H,17,19)
InChIKey
KEECCEWTUVWFCV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?